由来生物
Elaeis guineensis
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
liquid
viscous liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
色
colorless to amber
アプリケーション
detection
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
InChI Key
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07205-VAR:
07205-BULK:
07205-100MG:
07205-100MG-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック