About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO
CAS番号:
分子量:
73.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.453
密度
1.042 g/mL at 25 °C
官能基
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1COC1
InChI
1S/C3H7NO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2,4H2
InChI Key
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
130.0 °F
引火点(℃)
54.44 °C
適用法令
Jan Code
777838-BULK:
777838-500MG:
777838-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック