Merck
C30604
Sigma-Aldrich
4-クロロブチリルクロリド
99%
別名:
4-Chlorobutanoic acid chloride, 4-Chlorobutyric acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3COCl
CAS番号:
分子量:
141.00
Beilstein:
773860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
824 °F
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
InChI Key
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C30604-VAR:
C30604-BULK:
C30604-5G:
C30604-500G:
C30604-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)