アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5255 (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
InChI
1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
InChI Key
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
物性
Material darkens in storage with no loss in purity
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C43609-500G:
C43609-VAR:
C43609-100G:
C43609-BULK:
C43609-25G:
Seth Y Ablordeppey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7291-7301 (2008-07-04)
The synthesis and exploration of novel butyrophenones have led to the identification of a diazepane analogue of haloperidol, 4-[4-(4-chlorophenyl)-1,4-diazepan-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one (compound 13) with an interesting multireceptor binding profile. Compound 13 was evaluated for its binding affinities at DA subtype receptors, 5HT