Merck
B56412
Sigma-Aldrich
ブロモアセチルブロミド
≥98%
別名:
α-Bromoacetyl bromide, 2-ブロモアセチル・ブロミド, モノブロモアセチル・ブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2COBr
CAS番号:
分子量:
201.84
Beilstein:
605440
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3.8 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
147-150 °C (lit.)
密度
2.317 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCC(Br)=O
InChI
1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI Key
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
臭化ブロモアセチルは、アシル化試薬として、および複素環式化合物の製造に使用されます。
アプリケーション
臭化ブロモアセチルは以下の変換に使用できます。
  • アミンおよびアジドアセトアミド
  • 前駆体であるp-アルサニル酸から4-(2-ブロモアセチルアミノ)ベンゼンアルソン酸から、金属系薬剤である4-(N-(S-ペニシラミニルアセチル)アミノ)フェニルアルソン酸(PENAO)に
  • 3,5-ジメチルフェノールから、3,5-ジメチルフェニル-2-ブロモアセテートに
  • シスタミン二塩酸塩から、二機能性の四級化剤であるN,N′-ビス(ブロモアセチル)シスタミンに
また、イミダゾリウム系またはピリジニウム系のイオン性液体の合成反応剤としても使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B56412-BULK:
B56412-500G:
B56412-100G:
B56412-VAR:
B56412-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aggregation behavior and antimicrobial activity of ester-functionalized imidazolium-and pyridinium-based ionic liquids in aqueous solution.
Garcia MT, et al.
Langmuir, 29(8), 2536-2545 (2013)
pH and reduction dual-responsive nanogel cross-linked by quaternization reaction for enhanced cellular internalization and intracellular drug delivery.
Li M, et al.
Polym. Chem., 4(4), 1199-1207 (2013)
Direct Polymerization of the Arsenic Drug PENAO to Obtain Nanoparticles with High Thiol-Reactivity and Anti-Cancer Efficiency.
Noy JM, et al.
Bioconjugate Chemistry, 29(2), 546-558 (2018)
Regio-and Stereoselective Nickel-Catalyzed Coupling of Boronic Acids with Allenoates.
Liu Y, et al.
Synthesis, 29(2), 546-558 (2018)
Site-Selective Conversion of Azido Groups at Carbonyl ?-Positions to Diazo Groups in Diazido and Triazido Compounds.
Yokoi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(19), 12103-12121 (2018)