Merck
16120
Sigma-Aldrich
ブロモアセチルクロリド
≥95% (GC)
別名:
2-Bromo-1-chloro-ethanal, 2-Bromoacetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2COCl
CAS番号:
分子量:
157.39
Beilstein:
1209323
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95% (GC)
屈折率
n20/D 1.495
bp
127-128 °C (lit.)
密度
1.89 g/mL at 20 °C
官能基
acyl chloride
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)CBr
InChI
1S/C2H2BrClO/c3-1-2(4)5/h1H2
InChI Key
SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ブロモアセチルの競合的光解離は、ab initio法により研究されています。
アプリケーション
塩化ブロモアセチルは、α,α-2置換チオイソミュンヘノンの合成に使用されます。また、1,3-ジブロモアセトンの調整にも使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
16120-VAR:
16120-INTR:
16120-100ML:
16120-25ML:
16120-500ML:
16120-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cycloaddition chemistry of anhydro-4-hydroxy-1, 3-thiazolium hydroxides (thioisomunchnones) for the synthesis of heterocycles.
Padwa A, et al.
Synthesis, 1994(9), 993-1004 (1994)
Non-adiabatic effects in the photodissociation of bromoacetyl chloride.
Bacchus-Montabonel M-C, et al.
Chemical Physics Letters, 374(3), 307-313 (2003)
Xueqi Sun et al.
International journal of biological macromolecules, 152, 349-358 (2020-02-23)
In this study, a new class of chitosan derivatives possessing sulfonium salts was synthesized, and characterized by FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, and elemental analyses. IR spectra, 1H NMR and 13C NMR of the structural units of these polymers validated
S S Husain et al.
The Biochemical journal, 108(5), 855-859 (1968-08-01)
Papain was irreversibly inhibited by 1,3-dibromoacetone, a reagent designed to react first with the active-site cysteine residue and subsequently with a second nucleophile. The molecular weight of the inhibited enzyme was indistinguishable from that of papain itself, and no evidence
Jonathan E Meegan et al.
Soft matter, 13(35), 5922-5932 (2017-08-05)
Four novel amino acid-functionalised triphenylenes have been prepared with glycine, l-alanine, l-phenylalanine and l-tryptophan ethyl ester side-chains. The glycine derivative is a good gelator of chloroform, the alanine derivative gels ethanol and toluene, and the phenylalanine derivative gels benzene and