Merck
B56307
Sigma-Aldrich
ブロモ酢酸
reagent grade, 97%
別名:
2-Bromoethanoic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2COOH
CAS番号:
分子量:
138.95
Beilstein:
506167
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
アッセイ
97%
フォーム
crystals
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI Key
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPN6(5777)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモ酢酸は、アシル化、アルキル化、縮合、付加、付加環化、エステル化反応に一般的に使用されます。
アプリケーション
ブロモ酢酸は次のように使用できます。
  • 四級化およびアルキル化剤として。
  • 細菌付着実験用のポリ(エチレングリコール)のカルボキシメチル化用。
  • Mn(OAc)3·2H2Oの存在下でのC60-融合ラクトンの合成。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B56307-500G:
B56307-5G:
B56307-2KG:
B56307-RSAMPLE:
B56307-100G:
B56307-BULK:
B56307-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of new cationics, carboxybetaines, and sulfobetaines Bolaamphiphiles.
Souirti S and Baboule M
Synthetic Communications, 31(1), 9-18 (2001)
Manganese (III) acetate-mediated radical reaction of [60] fullerene with bromoacetic acid, 3-chloropropionic acid or 1-naphthylacetic acid.
Li F, et al.
Chinese Science Bulletin, 55(25), 2909-2914 (2010)
Covalent attachment of poly (ethylene glycol) to surfaces, critical for reducing bacterial adhesion.
Kingshott P, et al.
Langmuir, 19(17), 6912-6921 (2003)
A selective fluorescent sensor for detecting lead in living cells.
He Q, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(29), 9316-9317 (2006)
Zhenxuan Zhang et al.
Water research, 170, 115283-115283 (2019-11-19)
Halogenated aromatic disinfection byproducts (DBPs) are a new group of emerging DBPs identified recently. They have been detected in disinfected drinking water, wastewater effluents, recreational water and oil/gas produced water, at concentrations of ng/L to μg/L in general. Previously studies