Merck
402923
Sigma-Aldrich
クロロ酢酸
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
モノクロロ酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COOH
CAS番号:
分子量:
94.50
Beilstein:
605438
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.26 (vs air)
蒸気圧
0.75 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
不純物
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone)
≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone)
≤0.01% insolubles
強熱残分
<0.02%
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI Key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロ酢酸(CAA、モノクロロ酢酸、MCAA)は、ハロゲン化脂肪族カルボン酸です。その突然変異誘発作用は、Rattus norvegicusで研究されています。pH3でTiO2を使用した光触媒によるMCAの分解速度は、オゾンの影響下で促進されることが報告されています。CAAはタンパク質を加水分解し、細胞の分解を引き起こす刺激物です。この特性は足底疣贅の治療に応用されています。
アプリケーション
以下の合成にクロロ酢酸が使用される場合があります。
  • チオカルバモイルチオ酢酸誘導体。
  • 4-チアゾロン誘導体。
  • トリアジノチアゾロン誘導体。
  • 水に溶けるカルボキシメチルキトサン。
免責事項
“本製品は、米国EPAの連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法、欧州殺生物性製品規制、カナダの保健省病害虫管理規制局、トルコの殺生物性製品規制、韓国の消費者化学製品および殺生物剤安全性管理法(K-BPR)などの世界的な殺生物剤規制に基づく殺生物剤としての使用を意図したものではありません。”
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402923-BULK:
402923-100G:4548173145716
402923-4X2KG:4548173264622
402923-VAR:
402923-500G:4548173145730
402923-2KG:4548173145723
402923-6X500G:4548173264639
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Desulfurization of N-Substituted 2-Thioxothiazolidin-4-ones in Aqueous Solutions of Chloroacetic Acid.
Orlinskii MM.
Russ. J. Org. Chem., 34(12), 1805-1806 (1998)
A Novel Three-Component Synthesis of Triazinothiazolones.
Holla BS, et al.
Synthetic Communications, 35(3), 333-340 (2005)
Novel thiazolone derivatives of N-aryl-β-alanines.
Stasevych M, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 47(8), 1050-1052 (2011)
Mohammad Faisal Siddiqui et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 65(2), 159-164 (2006-05-02)
Chloroacetic acid (CAA) and chlorobenzene (CB) have been evaluated for in vivo mutagenic potential in Rattus norvegicus, employing the following criteria : (i) chromosomal aberrations (CAs) such as breaks, gaps, exchanges, rings, and multiple aberrations and (ii) micronuclei (MN) induction.
TiO2 photocatalytic oxidation of monochloroacetic acid and pyridine: influence of ozone.
Kopf P, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 136(3), 163-168 (2000)