蒸気密度
3.26 (vs air)
蒸気圧
0.75 mmHg ( 20 °C)
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
98-100% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI Key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Natural waters by ion chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (IC-ESI-MS/MS).
- Bottled water, swimming pool water, and both source water and drinking water from a drinking water facility by high performance IC-ESI-MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Tap water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Drinking water by GC coupled to halogen-specific detector equipped with MS operating under the electron ionization mode.
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36544-VAR:
36544-BULK:
36544-1G:4548173900674