Merck
230359
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
190.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
102 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6,13H,4-5H2
InChI Key
YDKIPCCKZKQMDT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
230359-1G:
230359-5G:
230359-BULK:
230359-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)