Merck
139440
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-2-メチルマロン酸ジエチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC(CH3)(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
253.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H13BrO4/c1-4-12-6(10)8(3,9)7(11)13-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
CSLQAXTUGPUBCW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate acts as initiator during the atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate.
アプリケーション
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate was used to investigate the 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine as an effective reducing agent for the radical chain conversion of primary bromoesters to the corresponding esters. It was used in the synthesis of polystyrene macroinitiator via atom transfer radical polymerization.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
139440-100G:
139440-VAR:
139440-BULK:
139440-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Controlled/?living? atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate using various initiation systems.
Matyjaszewski K, et al.
Macromolecules, 31(5), 1527-1534 (1998)
TAILOR MADE POLYMERIC SYSTEMATIC LIBRARIES VIA ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION.
Jakubowski W, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49(2), 369-369 (2008)
Organic reducing agents. Reduction of electron deficient bromides by 1, 2, 2, 6, 6-pentamethylpiperidine (PMP)/mercaptoethanol.
Amoli M, et al.
Tetrahedron Letters, 36(23), 3997-4000 (1995)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
139440-100G
139440-25G4061836682347