Merck
221775
Sigma-Aldrich
臭化銅(II)
99%
別名:
ブロモ試薬, 臭化第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuBr2
CAS番号:
分子量:
223.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
eCl@ss:
38150112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
498 °C (lit.)
密度
4.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Cu]Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化第一銅は、臭化第二銅またはCuSO4-NaBrを還元して調製できます。溶融状態では、臭化第一銅は灰色がかった茶色/緑がかった茶色です。
アプリケーション
臭化銅の用途としては次のものが報告されています:
  • 交差カップリング反応の触媒。
  • 薗頭カップリングの共触媒。
  • エナンチオ選択性アルキン付加におけるLewis酸触媒として。
  • スチレン、アクリル酸メチルおよびメタクリル酸メチルの制御重合のためにピリジンイニシエーターの3分子が複合している場合の還元剤として。
メタノール中にCuBr/LiOCH3が存在する条件下でα-ブロモ-クロロカルボン酸塩をジメチルα,α′ジクロロコハク酸塩誘導体に還元的ホモカップリングするため。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221775-BULK:
221775-5G:4548173118161
221775-500G:4548173118154
221775-100G:4548173118147
221775-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jian Wang et al.
Macromolecular rapid communications, 40(2), e1800332-e1800332 (2018-06-28)
Polymerization-induced self-assembly (PISA) and in situ crosslinking of the formed nanoparticles are successfully realized by activators regenerated by electron-transfer atom transfer radical polymerization (ARGET ATRP) of glycidyl methacrylate (GMA) or a mixture of GMA/benzyl methacrylate (BnMA) monomers in ethanol. Poly(oligo(ethylene
Synthesis, 1535-1535 (2007)
Denissova I and Barriault L
Handbook of Reagents for Organic Synthesis null
Lu-Ying Han et al.
Pharmaceutics, 11(2) (2019-01-30)
Icariin (ICA) is a major flavonoid that contains the active compound Epimedii Folium. However, ICA's pharmacokinetic characteristics remain unsatisfactory due to its low bioavailability, and hence limited drugability. In order to improve its pharmacokinetics and achieve prolonged blood circulation time
Yu Wang
Polymers, 11(8) (2019-07-31)
Atom transfer radical polymerization (ATRP) of methyl acrylate (MA) was carried out by continuous feeding of Cu(I) activators. Typically, the solvent, the monomer, the initiator, and the CuBr2/Me6TREN deactivator are placed in a Schlenk flask (Me6TREN: tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine), while the CuBr/Me6TREN