Merck
923060
Sigma-Aldrich
臭化銅(I)
99.9% trace metals basis
別名:
臭化第一銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuBr
CAS番号:
分子量:
143.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
mp
504 °C (lit.)
密度
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Copper bromide (CuBr) is used in Sandmeyer’s reaction to prepare aryl bromides from aryl diazonium salts. It is also used as a co-catalyst in Sonogashira coupling reaction. CuBr reacts with organolithium compounds to form organocopper complexes that are commonly used in organic synthesis for C-C bond formation.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
923060-100G:
923060-BULK:
923060-25G:4548173372273
923060-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent advances and perspectives in copper-catalyzed Sonogashira coupling reactions.
Thomas, A. et al
Royal Society of Chemistry Advances, 4(42), 21688-21698 (2014)