グレード
anhydrous
蒸気圧
10 mmHg ( 656 °C)
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
605 °C (lit.)
密度
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
792063-5G-PW:
792063-VAR:
792063-5G:4548173907703
792063-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック