Merck
205540
Sigma-Aldrich
ヨウ化銅(I)
98%
別名:
ヨウ化第一銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuI
CAS番号:
分子量:
190.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38150105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for analytical purposes
蒸気圧
10 mmHg ( 656 °C)
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
mp
605 °C (lit.)
密度
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シラシクロプロパン類とカルボニル化合物の立体特異的および位置選択的反応に最適な触媒です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205540-VAR:
205540-1KG:4548173114637
205540-BULK:
205540-250G:4548173114644
205540-50G:4548173114651
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alkynyl sulfides and selenides from alkynyl bromides and diorganoyl chalcogenides promoted by copper (I) iodide.
Braga AL, et al.
Tetrahedron Letters, 34(3), 393-394 (1993)
The high-temperature structural behaviour of copper (I) iodide.
Keen DA and Hull S.
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 7(29), 5793-5793 (1995)
Simon P H Mee et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(11), 3294-3308 (2005-03-24)
The combination of copper(I) iodide and cesium fluoride significantly enhances the Stille reaction. After extensive optimisation, a variety of electronically unfavourable and sterically hindered substrates were coupled in very high yields under mild conditions.
Convenient preparation of alkynyl selenides, sulfides and tellurides from terminal alkynes and prenylchalcogenyl halides in the presence of copper (I) iodide.
Braga AL, et al.
Tetrahedron Letters, 34(50), 8041-8042 (1993)
Novel preparation of σ-alkynyl complexes of transition metals by copper (I) iodide-catalysed dehydrohalogenation.
Sonogashira K, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 9, 291-292 (1977)