About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuI
CAS番号:
分子量:
190.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-674-6
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3