Merck
212865
Sigma-Aldrich
臭化銅(I)
98%
別名:
臭化第一銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuBr
CAS番号:
分子量:
143.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
mp
504 °C (lit.)
密度
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化銅(I)(CuBr)は以下の合成に使用することができます:
  • 高エナンチオマー純度の官能化及び保護化プロパルギルアミン
  • ベンゾキサジン側鎖を持つポリ塩化ビニル
  • ベンゾキサジン側鎖を持つポリブタジエン(PB-ベンゾキサジン)
  • 単核錯体[Cu(L)(PPh3)2Br]
  • 臭化銅(I)はN-(n-オクチル)-2-ピリジルメタンイミンとともに、メタクリル酸メチルのリビングラジカル重合に用いられます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
212865-50G:4548173116136
212865-250G:4548173116129
212865-VAR:
212865-1KG:4548173116112
212865-25KG:
212865-BULK:
212865-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective synthesis of propargylamines by copper-catalyzed addition of alkynes to enamines.
Christopher Koradin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(14), 2535-2538 (2002-08-31)
Copper (I) bromide/N-(n-octyl)-2-pyridylmethanimine-mediated living-radical polymerization of methyl methacrylate using carbosilane dendritic initiators.
Hovestad NJ, et al.
Macromolecules, 33(11), 4048-4052 (2000)
Thermally curable polyvinylchloride via click chemistry.
Kiskan B, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46(11), 3512-3518 (2008)
Copper (I) bromide complexes with heterocyclic thiones and triphenylphosphine as ligands. The X-ray crystal structure of copper (I) pyrimidine-2-thione bis (triphenylphosphine) bromide [Cu (PPh 3) 2 (PymtH) Br].
Lecomte C, et al.
Polyhedron, 8(8), 1103-1109 (1989)
B Podobnik et al.
Bioconjugate chemistry, 26(3), 452-459 (2015-01-30)
The covalent attachment of poly(ethylene glycol) (PEG) to therapeutic proteins is a commonly used approach for extending in vivo half-lives. A potential limitation of this PEGylation strategy is the adverse effect of PEG on conjugate viscosity. Interferon-alpha (IFN) was conjugated