安全性情報
8.41692
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
for synthesis
別名:
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H23N3
CAS番号:
分子量:
173.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
221-201-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
155 °C
有効性
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-5.7 % (v/v)
pH
11.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
<-18 °C
転移温度
flash point 76 °C
密度
0.828 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CCN(C)C)(CCN(C)C)C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
InChI Key
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体