Merck
D94208
Sigma-Aldrich
ジエチルエトキシメチレンマロナート
99%
別名:
DEEMM, エトキシメチレンマロン酸ジエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH=C(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
216.23
Beilstein:
880058
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
279-281 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジエチルエトキシメチレンマロナートはピリミジノン、チアゾロピリミジン、トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン、ピリミド[2,1-b]ベンゾチアゾールおよびエチル3-アミノ-5-オキソイソキサゾリジン-4-カルボキシラート誘導体合成の前駆体として使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
291.2 °F - closed cup
引火点(℃)
144 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D94208-5G:
D94208-BULK:
D94208-VAR:
D94208-500G:
D94208-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of fused pyrimidinone and quinolone derivatives in an automated high-temperature and high-pressure flow reactor.
Tsoung J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(2), 1073-1084 (2017)
An Efficient Cascade Synthesis of Ethyl 3-Amino-5-oxoisoxazolidine-4-carboxylate Derivatives.
Li R, et al.
Synthesis, 49(18), 4341-4349 (2017)
Synthesis and in vitro antitumor activity of new series of benzothiazole and pyrimido [2, 1-b] benzothiazole derivatives.
Gabr M T, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 85, 576-592 (2014)
Microwave Assisted Synthesis of Fused Thiazoles in Multicomponent System and Their in vitro Antitumor, Antioxidant, and Antimicrobial Activities.
El?Borai M A, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 54(2), 1031-1041 (2017)
Synthesis and structure activity relationship investigation of triazolo [1, 5-a] pyrimidines as CB2 cannabinoid receptor inverse agonists.
Tabrizi M A, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 113, 11-27 (2016)