Merck
E28005
Sigma-Aldrich
2-シアノ-3-エトキシアクリル酸エチル
98%
別名:
(エトキシメチレン)シアノ酢酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH=C(CN)COOC2H5
CAS番号:
分子量:
169.18
Beilstein:
878814
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
190-191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES記法
CCO\C=C(/C#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3/b7-6+
InChI Key
KTMGNAIGXYODKQ-VOTSOKGWSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
E28005-VAR:
E28005-BULK:
E28005-100G:4548173195414
E28005-25G:4548173195421
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)