アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)\C(=C/C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI Key
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D94801-500G:
D94801-VAR:
D94801-BULK:
D94801-25G:
D94801-5G:
D94801-1KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)