Merck
E13830
Sigma-Aldrich
4-ブロモクロトン酸エチル
75%, technical grade
別名:
trans-4-ブロモ-2-ブテン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
193.04
Beilstein:
1721388
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
75%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
InChI Key
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E13830-500G:
E13830-5G:
E13830-BULK:
E13830-VAR:
E13830-25G:
E13830-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2