Merck
16503
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromo-2-butenoate
(cis+trans), ≥95.0% (GC)
別名:
Methyl 2-bromocrotonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CBrCOOCH3
CAS番号:
分子量:
179.01
Beilstein:
1700999
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.486
bp
178-182 °C (lit.)
密度
1.505 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(Br)=CC
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H,1-2H3
InChI Key
DMKWWKUPZZAUQL-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl 2-bromo-2-butenoate(Methyl (Z)-2-bromocrotonate) yields (S)-2-bromobutanoic acid by baker′s yeast fermentation. It undergoes biotransformation catalyzed by old yellow enzyme to yield methyl (S)-2-bromobutanoate, a key intermediate for the synthesis of chiral drugs. It is a biannelating reagent which participates in double Michael-additions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
16503-VAR:
16503-25ML:
16503-5ML:
16503-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H. Hagiwara et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 413-413 (1976)
Enoate reductase-mediated preparation of methyl (S)-2-bromobutanoate, a useful key intermediate for the synthesis of chiral active pharmaceutical ingredients.
Brenna E, et al.
Organic Process Research & Development, 16(2), 262-268 (2011)