Merck
16505
Sigma-Aldrich
メチル trans-4-ブロモ-2-ブテノアート
technical, ≥90% (GC)
別名:
4-ブロモクロトン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH=CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
179.01
Beilstein:
1745755
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
含みます
silver wool as stabilizer
不純物
~3% methyl cis-4-bromo-2-butenoate
屈折率
n20/D 1.501
bp
70 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
1.498 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI Key
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
アプリケーション
Methyl trans-4-bromo-2-butenoate (Methyl 4-bromocrotonate) was used in the synthesis of highly substituted benzoxepines or benzopyrans and L-α-amino [4,5-3H]adipic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F
引火点(℃)
92 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
16505-BULK:
16505-25ML:
16505-5ML:
16505-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An Allylpalladium (IV) Intermediate in the Synthesis of Highly Substituted Benzoxepines and Benzopyrans via Reactions of Stable Pallada (II) cycles with Allyl Bromides.
Guo R, et al.
Organometallics, 26(15), 3784-3783 (2007)
J O'Sullivan et al.
The Biochemical journal, 184(2), 421-426 (1979-11-15)
1. delta-(L-alpha-Amino[4,5-3H]adipyl)-L-cysteinyl-D-[4,4-3H]valine has been synthesized from its constituent amino acids, the L-alpha-amino[4,5-3H]adipic acid being obtained by reduction with 3H2 of methyl 5-acetamido-5,5-diethoxycarbonylpent-2-enoate and subsequent decarboxylation and hydrolysis. 2. In a cell-free system prepared by lysis of protoplasts of Cephalosporium acremonium