Merck
130966
Sigma-Aldrich
α-クロロフェニルアセチルクロリド
technical grade, 90%
別名:
α-Chloro-α-phenylacetyl chloride, α-Chlorobenzeneacetyl chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl chloride, Phenyl(chloro)acetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CHClCOCl
CAS番号:
分子量:
189.04
Beilstein:
1073019
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
120 °C/23 mmHg (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
chloro
phenyl
SMILES記法
ClC(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
FGEAOSXMQZWHIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
α-Chlorophenylacetyl chloride was used in the synthesis of α-chlorophenylacetic acid (CPAA). It was also used to prepare chloro-telechelic macroinitiators.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F
引火点(℃)
51 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
130966-BULK:
130966-10G:
130966-50G:
130966-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Consecutive living polymerization from cationic to radical: a straightforward yet versatile methodology for the precision synthesis of ?cleavable? block copolymers with a hemiacetal ester junction.
Ouchi M, et al. et al.
Polym. Chem., 3, 2193-2199 (2012)
POLY (VINYLBENZYLPHOSPHONIC ACID)-BASED PROTON CONDUCTORS AS POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANES FOR FUEL CELLS APPLICATIONS.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49(1), 556-556 (2008)