Merck
C39288
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-diphenylacetyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC(C6H5)2COCl
CAS番号:
分子量:
265.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
bp
193 °C/27 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)C(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10Cl2O/c15-13(17)14(16,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
NFHKZAUDRWRXMZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C39288-100G:
C39288-BULK:
C39288-25G:
C39288-5G:
C39288-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)