由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; floral
SMILES記法
CC(C)c1ccc(CC(C)C=O)cc1
InChI
1S/C13H18O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,9-11H,8H2,1-3H3
InChI Key
ZFNVDHOSLNRHNN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W274305-BULK-K:
W274305-5KG-K:4548173972541
W274305-1KG:
W274305-5KG:
W274305-1KG-K:4548173972534
W274305-SAMPLE:
W274305-10KG-K:
W274305-10KG:
W274305-VAR-K:
W274305-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W274305-SAMPLE-K | 4061837516290 |
W274305-10KG | |
W274305-1KG | |
W274305-10KG-K | |
W274305-1KG-K | 4061837835124 |
W274305-5KG | |
W274305-5KG-K | 4061836712242 |
W274305-SAMPLE |