アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
bp
290 °C (lit.)
酸価
≤5
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
InChI Key
DUKPKQFHJQGTGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
251.6 °F - closed cup
引火点(℃)
122 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
84280-VAR:
84280-1L:
84280-BULK:
84280-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック