Merck
538582
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(OH)2C6H3CONHNH2
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
247-250 °C (lit.)
官能基
amine
hydrazine
SMILES記法
NNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8N2O3/c8-9-7(12)5-2-1-4(10)3-6(5)11/h1-3,10-11H,8H2,(H,9,12)
InChI Key
GOPUHTXVZGIOHN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide is a phenolic hydrazide. 2,4-Dihydroxybenzohydrazide can be prepared by employing ethyl 2,4-dihydroxybenzoate and hydrazine hydrate as starting reagent.
アプリケーション
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide may be used in the synthesis of:
  • 2,4-dihydroxy-N′-(4-methoxybenzylidene)benzohydrazide
  • 2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene)benzohydrazide
  • (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene) benzohydrazide dihydrate
  • [N′-(5-chloro-2-oxidobenzyl-κO)-2,4-dihydroxybenzohydrazidato-κ2N′,O](methanol-κO)dioxidomolybdenum(VI)–4,4′-bipyridine
  • (E)-N′-(3,4-dimethoxybenzylidene)-2,4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
538582-VAR:
538582-BULK:
538582-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2, 4-Dihydroxy-N'-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene) benzohydrazide.
Han YY and Zhao QR.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(5), o1041-o1041 (2010)
[N'-(5-Chloro-2-oxidobenzyl-?O)-2, 4-dihydroxybenzohydrazidato-?2N',O](methanol-?O) dioxidomolybdenum (VI)?4, 4'-bipyridine (1/1).
Ngan NK, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(6), m747-m747 (2011)
(E)-N'-(3, 4-Dimethoxybenzylidene)-2, 4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate.
Zhang QL, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(10), o2392-o2393 (2009)
2, 4-Dihydroxy-N'-(4-methoxybenzylidene) benzohydrazide.
Diao YP, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), o470-o470 (2008)
(E)-2, 4-Dihydroxy-N'-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene) benzohydrazide dihydrate.
Han YY, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(5), o1085-o1086 (2010)