Merck
T37001
Sigma-Aldrich
p-Toluic hydrazide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CONHNH2
CAS番号:
分子量:
150.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
MFFVZXOPRXMVET-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jeya Shree Ganesan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 219, 33-43 (2019-04-29)
A simple julolidine based chemosensor (JT) was designed and synthesized by single condensation step. JT displayed excellent selectivity and sensitivity with on-off responses towards Zn2+ and Cu2+ over other biologically relevant metal ions in aqueous media. Upon addition of Zn2+