Merck
565903
Sigma-Aldrich
Ethyl α-chlorophenylacetate
97%
別名:
1-Chloro-1-phenylacetic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CHClCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
198.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
68-72 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
phenyl
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
InChI Key
XXRLJXZVZZXDPP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
565903-VAR:
565903-5G:
565903-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)