Merck
116637
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
98%
別名:
4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H4NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
235.71
Beilstein:
3633307
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
228 °C (dec.) (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
Cl.Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
InChI Key
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-(benzyloxy)aniline hydrochloride can be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
116637-100G:
116637-5KG:
116637-25G:
116637-10KG:
116637-VAR:
116637-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)