Merck
731080
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-2-メトキシアニリン
97%
別名:
3-フルオロ-2-メトキシフェニルアミン, 3-フルオロ-2-メトキシベンゼンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)NH2
CAS番号:
分子量:
141.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.531
密度
1.172 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
COc1c(N)cccc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
731080-VAR:
731080-BULK:
731080-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)