Merck
736392
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-メトキシアニリン
97%
別名:
6-クロロ-m-アニシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8ClNO
CAS番号:
分子量:
157.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.588
mp
23-27 °C
密度
1.261 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
SMILES記法
COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736392-BULK:
736392-VAR:
736392-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)