Merck
225118
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-メチルアニリン
99%
別名:
6-クロロ-m-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
141.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
99%
フォーム
powder or solid
bp
228-230 °C (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
HPSCXFOQUFPEPE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
225118-25G:
225118-5G:
225118-VAR:
225118-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)