Merck
112984
Sigma-Aldrich
2,5-ジメトキシアニリン
98%
別名:
アミドヒドロキノンジメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
153.18
Beilstein:
776823
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,5-Dimethoxyaniline is used as a laccase inducer which immobilizes the enzyme laccase from Trumetes versicolor.
2,5-Dimethoxyaniline is used for the electrochemical copolymerization of diphenylamine in 4M sulfuric acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
112984-250G:
112984-50G:
112984-VAR:
112984-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yang CH, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 153(5), E85-E93 (2006)
C Crecchio et al.
Biotechnology and bioengineering, 48(6), 585-591 (1995-12-20)
Gelatine gels originate from water in oil microemulsions in which the ternary system consists of isooctane/ sulfosuccinic acid bis [2-ethyl hexyl] ester/water; the solubilization of gelatin in the water pool of these microemulsions transforms them into viscous gels in which
Louis Sieuw et al.
Scientific reports, 7(1), 4847-4847 (2017-07-09)
The electrochemistry of poly(2,5-dihydroxyaniline) (PDHA), a novel hybrid molecular configuration with redox active sites and electrical charge conduction along the polymer chain, has been recently reported. The theoretical capacity of this material is estimated at 443 mAh g