アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
33-36 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(N)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D129801-100G:
D129801-VAR:
D129801-5G:
D129801-BULK:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
D129801-100G | 4061833559291 |
D129801-5G |