Merck
M15001
Sigma-Aldrich
4-メトキシ-2-メチルアニリン
98%
別名:
2-メチル-p-アニシジン, m-クレシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
137.18
Beilstein:
774727
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.565 (lit.)
bp
248-249 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M15001-25G:
M15001-5G:
M15001-VAR:
M15001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
meta- and para-Cresidine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 91-101 (1982-04-01)