Merck
197181
Sigma-Aldrich
2,5-ジメトキシ-4-ニトロアニリン
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H2(OCH3)2NH2
CAS番号:
分子量:
198.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
mp
152-155 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
COc1cc(c(OC)cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O4/c1-13-7-4-6(10(11)12)8(14-2)3-5(7)9/h3-4H,9H2,1-2H3
InChI Key
ZTQGTYFYOODGOQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Dimethoxy-4-nitroaniline was used in screening of enzyme arylamine N-acetyltransferase isolated from Bacillus cereus.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
197181-BULK:
197181-1G:
197181-5G:
197181-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M J Hasmann et al.
Archives of microbiology, 146(3), 275-279 (1986-12-01)
The raw extracts of a series of microorganisms were screened for the presence of acetyl-coenzyme A: arylamine N-acetyltransferase (AAAT) using a radioactive assay with 3H-acetyl-coenzyme A and aniline as substrates. Enzyme activities were primarily detected in the soluble fractions of