Merck
184802
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenethylamine hydrochloride
95%
別名:
2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH2CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
202.64
Beilstein:
3568915
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
nitro
SMILES記法
Cl.NCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12;/h1-4H,5-6,9H2;1H
InChI Key
JVMHULJEYUQYSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Nitrophenethylamine hydrochloride was used in the synthesis of:
  • ortho-metalated primary phenethylamines complexes containing six-membered palladacycles
  • N-(4-nitrophenethyl)formamide
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
184802-BULK:
184802-VAR:
184802-5G:
184802-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Li-Ping He et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 7), o1721-o1721 (2010-01-01)
The title compound, C(9)H(10)N(2)O(3), was synthesized by direct N-formyl-ation of 4-nitro-phenethyl-amine hydro-chloride with formic acid and sodium formate in the absence of catalyst and solvent. In the crystal structure, mol-ecules are linked by inter-molecular N-H⋯O hydrogen-bond inter-actions into chains parallel
Ortho-metalated primary amines. 6.1 The first synthesis of six-membered palladacycles from primary amines containing electron-withdrawing substituents: end of the limiting rules of Cope and Friedrich on cyclopalladation of benzyl-and phenethylamines.
Vicente J, et al.
Organometallics, 22(26), 5513-5517 (2003)