Merck
M2209
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-マンデル酸
98%
別名:
(R)-α-ヒドロキシフェニル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
2691094
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]25/D −151°, c = 1 in ethanol
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI Key
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>374.0 °F
引火点(℃)
> 190 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2209-100G:
M2209-VAR:
M2209-BULK:
M2209-25G:
M2209-5G:
試験成績書(COA)