Merck
734950
Sigma-Aldrich
3-(クロロメチル)ベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6ClN
CAS番号:
分子量:
151.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
66-71 °C
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
ClCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
InChI Key
WRXVOTDGLNPNND-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
734950-1G:
734950-BULK:
734950-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)