Merck
646520
Sigma-Aldrich
4-(3-Thienyl)benzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7NS
CAS番号:
分子量:
185.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
87-91 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C11H7NS/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-6-13-8-11/h1-6,8H
InChI Key
GRAMVGQZHXAXHP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
646520-5G:4548173219301
646520-BULK:
646520-1G:4548173219295
646520-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)