About This Item
化学式:
CH3SC6H4CN
CAS番号:
分子量:
149.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
272 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
官能基
nitrile
thioether
SMILES記法
CSc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3
InChI Key
RPVGEEHGKIFQFO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Surface-enhanced Raman scattering of 4-(methylthio)benzonitrile adsorbed on silver surface has been investigated.
アプリケーション
4-(Methylthio)benzonitrile was used in the preparation of 4-cyanobenzenethiol.
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
279684-25G:4548173129358
279684-BULK:
279684-VAR:
279684-5G:4548173129365
この製品を見ている人はこちらもチェック
Unsymmetrical aryl disulfides with excellent transparency in the visible region for second order nonlinear optics.
Sudharsanam R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 12(10), 2904-2908 (2002)
Investigation of adsorption and decomposition of 4-(methylthio) benzonitrile on a silver surface by Raman spectroscopy.
Yi SS, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(4), 213-219 (1993)