Merck
587028
Sigma-Aldrich
4-Iodophenylacetonitrile
97%
別名:
4-Iodobenzyl cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
243.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
53-57 °C (lit.)
SMILES記法
Ic1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI Key
PNXWQTYSBFGIFD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
587028-BULK:
587028-VAR:
587028-5G:4548173172057
587028-1G:4548173172040