Merck
D65607
Sigma-Aldrich
2,4-ビス(クロロメチル)-1,3,5-トリメチルベンゼン
95%
別名:
2,4-ビス(クロロメチル)メシチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H(CH2Cl)2
CAS番号:
分子量:
217.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
180 °C/20 mmHg (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1CCl
InChI
1S/C11H14Cl2/c1-7-4-8(2)11(6-13)9(3)10(7)5-12/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI Key
JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D65607-10G:
D65607-VAR:
D65607-50G:
D65607-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1