Merck
145610
Sigma-Aldrich
3-(ブロモメチル)ベンゾニトリル
95%
別名:
α-ブロモ-m-トルニトリル, 3-シアノベンジルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2C6H4CN
CAS番号:
分子量:
196.04
Beilstein:
742356
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
93-96 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
BrCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
InChI Key
CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-(Bromomethyl)benzonitrile undergoes Suzuki cross-coupling reaction with bis(pinacolato)diboron.
アプリケーション
3-(Bromomethyl)benzonitrile was used in the synthesis of 3-(bromomethyl)benzaldehyde.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
145610-BULK:
145610-1G:4548173105574
145610-1KG:
145610-50G:4548173105581
145610-10G:4548173105567
145610-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lydia C Gilday et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(23), 7092-7097 (2012-05-09)
Triazole and triazolium groups have been integrated into a zinc(II) metalloporphyrin-based structural framework to produce two porphyrin-cages for anion sensing applications. UV/visible spectroscopic titration investigations reveal both host systems exhibit strong anion binding affinities, with the positively-charged triazolium-porphyrin cage capable
Synthesis of benzylic boronates via palladium-catalyzed cross-coupling reaction of bis (pinacolato) diboron with benzylic halides.
Giroux A.
Tetrahedron Letters, 44(2), 233-235 (2003)