Merck
667706
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)benzyl alcohol
95%
別名:
2-(Bromomethyl)benzenemethanol, 2-Hydroxymethylbenzylbromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9BrO
CAS番号:
分子量:
201.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
不純物
1-3% (2-((2-Bromomethyl)benzyloxy)methyl)phenyl)methanol
1-3% 1,2-Bis(bromomethyl)benzene
mp
66-68 °C
官能基
bromo
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9BrO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI Key
JDBQNNKIOFSPOA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
667706-VAR:
667706-BULK:
667706-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)