Merck
726400
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzoic acid
≥97.0% (GC)
別名:
α-Chloro-o-toluic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClO2
CAS番号:
分子量:
170.59
Beilstein:
1940772
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
crystals
官能基
carboxylic acid
chloro
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
YTEUDCIEJDRJTM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
726400-VAR:
726400-BULK:
726400-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)