Merck
132160
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzonitrile
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2CN
CAS番号:
分子量:
193.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
bp
180-185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
91-94 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(cc(OC)c1OC)C#N
InChI
1S/C10H11NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
OSBQUSPVORCDCU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
132160-25G:4548173104560
132160-BULK:
132160-5G:4548173104577
132160-5KG:
132160-500G:
132160-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of nitrile hydratation catalysed by Nocardia sp. 108.
Wang Y-J, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 23(3), 355-362 (2007)
Room-temperature discotic liquid-crystalline coronene diimides exhibiting high charge-carrier mobility in air.
An Z,et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(37), 6688-6698 (2009)